Läs mer
Väteperoxidlösning, 35 %, USP Kvalitet, Chem-Lab
Produktkod. 11961506
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11961506
Brand: Chem-Lab CL00.2306.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Designad för laboratorieanvändning som oxidationsmedel, blekmedel och desinfektionsmedel. Väteperoxidlösning, 35 %, USP Kvalitet, Chem-Lab är den enklaste peroxiden, ett starkt oxidationsmedel som framstår som en klar och lätt trögflytande vätska. DAB, Ph. Eur., BP, USP
Väteperoxids oxiderande egenskaper är så starka att det anses vara ett mycket reaktivt syreämne. På grund av att den är en svag syra kan den bilda hydroperoxid eller peroxidsalter. Industriellt används det för blekning av massa/papper, vid tillverkning av natriumperkarbonat och natriumperborat och vid vattenrening för att avlägsna organiska föroreningar och lukter.
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7722-84-1
Kokpunkt 110°C
Smältpunkt -24°C
Molekylformel H2O2
Sammansättning 35+% H2O2
Densitet 1.13g/mL
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Löslighetsinformation Water Soluble
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OO
IUPAC-namn väteperoxid
Molekylvikt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vikt 34.01g/mol
Procent renhet >35%
Odör Odorless
Rester efter avdunstning <0.03%
pH 2 to 4
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen peroxide 35 weight % solution (stab.) a.r.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrogen peroxide