Beskrivning
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen Peroxide Solution |
| Färg | Odesignat |
| Namnnotering | Contains inhibitor |
| UN-nummer | 2014 |
| Beilstein | 3587191 |
| Koncentration | 30wt. % in H2O |
| Formel vikt | 34.01g/mol |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Ångtryck | 23.3mmHg (30°C) |
| Ångdensitet | 1 (vs air) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrogen peroxide solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution