Läs mer
Väteperoxidlösning, Honeywell™
Produktkod. 16656173 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Produktkod. Kvantitet
16656173 5 L
1 options
Produktkod. 16656173 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 40267H5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Halvledarklass (Honeywell 17948),≥ 30 %
  • omfattande portfölj för elektronik- och halvledarindustrin
  • för forskare som är engagerade i utbildning, forskning, utveckling, prototyper och småskalig tillverkning av högteknologiska mikro- och nanochips
  • Överlägsen renhet, stabilitet och exceptionell lot-till-lot-konsistens
  • inkluderar produkter med hög renhet som krävs för högpresterande tillämpningar som etsmedel, lösningsmedel eller hexametyldisilazan (HMDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Kokpunkt Decomposes on heating.
CAS Min % 68.90%, 30.00%
CAS Max % 69.90%, 31.00%
Anteckningar om renhetsgrad Semiconductor grade reagent
Molekylformel H2O2
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OO
IUPAC-namn peroxol
Molekylvikt (g/mol) 34.01
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen peroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution