Läs mer
Väteperoxidlösning, purum pa,≥ 35 % (RT), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterDescription
- Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen peroxide solution |
| UN-nummer | UN2014 |
| Beilstein | 3587191 |
| Densitet | 1.13g/mL at 20°C |
| Formel vikt | 34.01g/mol |
| Procent renhet | ≥35% (RT) |
| Ångtryck | 23.3 mmHg (30°C) |
| Kvantitet | 2.5 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrogen peroxide solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide solution