Läs mer
Väteperoxid, Stabiliserad, 0,3, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
HDPE polyflaska med tryckbotten
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen Peroxide |
| Namnnotering | Stabilized |
| Kvantitet | 500 mL |
| Anteckningar om renhetsgrad | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Formel vikt | 34.01 |
| Procent renhet | 30% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | HDPE polyflaska med tryckbotten |
| Densitet | 1L = 1.11kg |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .