Läs mer
Väteperoxid, teknisk, 35 viktprocent lösning i vatten, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13248003 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13248003 5 L 5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 13248003 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444380050
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Peroxide
Namnnotering 35 viktprocent lösning i vatten, stabiliserad
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Kokpunkt 108,0 °C
Smältpunkt -33,0 °C
Molekylformel H2O2
Linjär formel H2O2
MDL-nummer MFCD00011333
Densitet 1.1350g/mL, 1.135
Merck Index 15,4835
Synonym perhydrol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och svaveleter, olöslig i petroleumeter
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OO
IUPAC-namn väteperoxid
Molekylvikt (g/mol) 34
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vikt 34
Kvalitet Teknisk
Förpackning Plasttrumma
Kvantitet 5 L
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.