Läs mer
Väteperoxid, topisk lösning, innehåller max 0,05 %. Acetofenetidin som konserveringsmedel, 2,5 till 3,5 %, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15577984 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15577984
Brand: Avantor J.T.Baker 218203
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.014
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-namn väteperoxid
LEDER OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Peroxide
Namnnotering Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative
Kvantitet 4 L
Formel vikt 34.01
Procent renhet 2.5 to 3.5%
Kvalitet USP
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.00kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen peroxide 3.5%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrogen peroxide