Läs mer
Väteperoxid, topisk lösning, innehåller max 0,05 %. Acetofenetidin som konserveringsmedel, 2,5 till 3,5 %, USP, J.T. Baker™
Produktkod. p-5391208 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
Produktkod. 15567984
Brand: Avantor J.T.Baker 218201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.014
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-namn hydrogen peroxide
LEDER OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Peroxide
Namnnotering Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 34.01
Procent renhet 2.5 to 3.5%
Kvalitet USP
Förpackning Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Densitet 1L = 1.00kg