Läs mer
Väteftalat - C 6 H 4 (COO) 2 H för jonkromatografi 1 g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12972125 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12972125
Brand: Fisher Chemical A 020 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molekylformel C6H4(COO)2H-
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Phthalate
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL