Läs mer
Vätetetrakloroaurat(III)hydrat, 99,9 % (metallbas), Au 49 % min
Produktkod. 11381689
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381689 1 g 1g
11361689 5 g 5g
11371689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11381689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012325.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Används för mikroanalys av rubidium, cesium och bestämning av alkaloider. Används vanligtvis som en förebud för framställning av guld (Au) nanopartiklar. Den används i styrstavar i kärnreaktorer och vid tillverkning av ljusglödtrådar. | CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339,77 g/mol
Vätetetrakloraurat(III)hydrat används för mikroanalys av rubidium, cesium och bestämning av alkaloider. Används vanligtvis som ett förebud för beredning av guld (Au) nanopartiklar. Det används i styrstavar i kärnreaktorer och vid tillverkning av lätta elektriska ljustrådar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27988-77-8
MDL-nummer MFCD00149903
IUPAC-namn väte tetraklorogoldtris(ylium)
LEDER [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Förpackning Glasflaska
Molekylformel AuCl4H
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3260
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Synonym Tetrachloroauric(III) acid,Chloroauric acid
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ether.
InChI-nyckel RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Molekylvikt (g/mol) 339.77
Formel vikt 339.79 (anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.