Läs mer
Vätetetraklorourat(III)hydrat, Premion™, 99,995 % (metallbas), Au 49 % min
Produktkod. 11345627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345627 1 g 1g
11335627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042803.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339,77 g/mol
Vätetetrakloraurat(III)hydrat används för mikroanalys av rubidium, cesium och bestämning av alkaloider. Används vanligtvis som ett förebud för beredning av guld (Au) nanopartiklar. Det används i styrstavar i kärnreaktorer och vid tillverkning av lätta elektriska ljustrådar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27988-77-8
Molekylformel AuCl4H
Molekylvikt (g/mol) 339.77
MDL-nummer MFCD00149903
InChI-nyckel RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn väte tetraklorogoldtris(ylium)
LEDER [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.999% (metals basis), Au 49% min
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ether.
Formel vikt 339.79 (anhydrous)
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.