Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate |
| Smältpunkt | 30.0°C |
| Namnnotering | p.a. |
| Färg | Orange |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Kvantitet | 1 g |
| Linjär formel | HAuCl4·xH2O |
| Merck Index | 14, 4522 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether |
| Formel vikt | 339.78 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.