Läs mer
Vätetrakloraurat(III), lösning, Au 38-42 % w/w (forts. Au), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410870
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410870 5 g 5g
11400870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044744.NB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16903-35-8 | HAuCl4
Vätetrakloraurat(III) fungerar som en prekursor som används vid rening av guld genom elektrolys. Det används också för återvinning, koncentration, rening och analytisk bestämning av guld. Det fungerar som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av guldföreningar. Det spelar en viktig roll som katalysator vid framställningen av 2-arylbensoxazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16903-35-8
Molekylformel HAuCl4
MDL-nummer MFCD00011322
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen tetrachloroaurate (III) solution
Färg Orange
UN-nummer UN3264
Koncentration Au 40 to 44% w/w (cont. Au)
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ester,ether and ketone.
Formel vikt 339.79
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.