Läs mer
Vätetrakloraurat(III)trihydrat, ACS, 99,99% (metallbas), Au 49,0% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307868
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11307868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036400.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16961-25-4 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Det används för mikroanalys av rubidium, cesium och vid bestämning av alkaloider. Används vanligtvis som ett förebud för beredning av guld (Au) nanopartiklar. Det används i styrstavarna i kärnreaktorer och vid tillverkning av elektriska ljustrådar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16961-25-4
Molekylformel AuCl4H
Molekylvikt (g/mol) 339.77
MDL-nummer MFCD00149904
InChI-nyckel VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Chloroauric acid
IUPAC-namn triklorguldhydroklorid
LEDER Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ether.
Formel vikt 393.83 (339.79 Anhydrous)
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: tetrachloro aurate,tetrachloroauric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.