Läs mer
Vätetetrafluoroborat (1-) (48 % lösning i H2O), TRC
Produktkod. 30389689
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30389689 10 g
1 options
Produktkod. 30389689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71541010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
CAS 16872-11-0
Kvantitet 10 g
Molekylformel BF4 . H
Synonym Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
InChI formel InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
LEDER F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn hydron; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 87.81
Formel vikt 88.0107
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 48 %