Läs mer
Vätetetrafluoroborat (1-) (48 % lösning i H2O), TRC
Produktkod. 30395924
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30395924 25 g
1 options
Produktkod. 30395924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71541025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
CAS 16872-11-0
Kvantitet 25 g
Molekylformel BF4 . H
Synonym Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
InChI formel InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
LEDER F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn hydron; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 87.81
Formel vikt 88.0107
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 48 %