Läs mer
Vätetetrafluoroborat (1-) (48 % lösning i H2O), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen Tetrafluoroborate(1-) |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | BF4 . H |
| Synonym | Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1 |
| LEDER | F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | hydron; Tetrafluororat |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.81 |
| Formel vikt | 88.0107 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 48 % |