Läs mer
Thermo Scientific™ Hydrogold Column Guard
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
2 m
5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Skyddar mot kolonnkontamination orsakad av icke-flyktiga material, vilket förlänger kolonnens livslängd.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | GC Guard Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Längd (metrisk) | 2 m |
| Kvantitet | 1 |