Läs mer
Thermo Scientific™ Hydrogold Column Guard
Produktkod. 15560312 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
2 m
5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15560312
Brand: Thermo Scientific™ 26H500553
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd åt den analytiska kolumnen.
Skyddar mot kolonnkontamination orsakad av icke-flyktiga material, vilket förlänger kolonnens livslängd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ GC Guard Column
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Längd (metrisk) 5 m
Kvantitet 1