missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydrolyzed Pomalidomide M10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrolyzed Pomalidomide M10 |
| CAS | 918314-45-1 |
| Molekylformel | C13H13N3O5 |
| Synonym | 4-Amino-?-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O5/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(21)16(12(6)20)8(11(15)19)4-5-9(17)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H2,15,19)(H,17,18) |
| LEDER | NC(C(N1C(C2=C(C(N)=CC=C2)C1=O)=O)CCC(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | 5-amino-4-(4-amino-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.26 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 291.09 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?