Läs mer
Brannan Hydrometercylinder
Beskrivning
- Sodaglas-hydrometercylinder med standard inre diameter på 37 mm
- Plastfot för stabilitet
- Levereras i skyddande, återförslutningsbart plaströr
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 3.7 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 341 mL |
| Material | Sodaglas |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Inkluderar | Återförslutningsbart plaströr |
| Bastyp | Hexagonal |
| Kapacitet (engelska) | 300 ml. |
| Höjd (engelska) | 11,8 tum |
| Höjd (metrisk) | 30 cm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Visa mer |