Läs mer
Brannan™ Hydrometerdensitet 20° C Shot Loaded Medium Justering
Typ av ballast:
Stålskott
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Densitet (metrisk) | 1 600 till 1 650 g/ml |
| Material | Sodaglas |
| Typ av ballast | Stålskott |