Läs mer
VEE GEE Hydrometerburk
Produktkod. 17816583
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Inkluderar:
Graduation Line
No Graduation Line
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar
17816583 500 mL No Graduation Line
17806523 100 mL No Graduation Line
17866573 250 mL No Graduation Line
17846573 1000 mL No Graduation Line
17806483 1000 mL Graduation Line
17816483 600 mL No Graduation Line
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17816583 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 21050500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hydrometerburken är gjord av borosilikatglas, burken har en pärlformad kant och en cirkulär bas. Rätt dimensionerad för att eliminera ytspänningseffekter som leder till felaktiga avläsningar.
  • Kapaciteten varierar beroende på modell.
Specifikationer
Inkluderar No Graduation Line
Bastyp Platt cirkulär
Kapacitet (engelska) 17 fl. uns.
Höjd (engelska) 14 tum
Höjd (metrisk) 36 cm
Typ Hydrometerburk
Diameter (metrisk) 10.8 cm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Disponibel Återanvändbar