Läs mer
VEE GEE Hydrometerburk
Produktkod. 17866573 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Inkluderar:
Examenskön
Ingen examenskö
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar
17866573 250 mL Ingen examenskö
17806523 100 mL Ingen examenskö
17846573 1000 mL Ingen examenskö
17816583 500 mL Ingen examenskö
17806483 1000 mL Examenskön
17816483 600 mL Ingen examenskö
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17866573 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 21050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 SEK
    129.46 SEK / Paket med 1
    Save 9.54 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Hydrometerburken är gjord av borosilikatglas, burken har en pärlformad kant och en cirkulär bas. Rätt dimensionerad för att eliminera ytspänningseffekter som leder till felaktiga avläsningar.
  • Kapaciteten varierar beroende på modell.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 7.6 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Disponibel Återanvändbar
Inkluderar Ingen examenskö
Bastyp Platt cirkulär
Kapacitet (engelska) 8,5 fl. uns.
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (metrisk) 28 cm
Produkttyp Hydrometerburk