Läs mer
Fisherbrand™ Hydrometerställ, 10-plats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30130292 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grå
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30130292 Grå
30130293 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30130292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1031.22 SEK / Paket med 1
    Save 173.78 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rack för skonsam hantering och starkt skydd för ömtåliga glashydrometrar.
Hydrometerstället rymmer upp till 10 hydrometrar med diametrar upp till 31 mm, vilket garanterar säker förvaring, effektiv torkning och säker transport.
Säker organisation
  • Droppformade slitsar håller hydrometrar säkert på plats, stöder en rad diametrar och säkerställer enkel insättning och borttagning för bekväm hantering
  • 3-lagers uppsättning ger förbättrad stabilitet och skydd av hydrometerkroppen
Rent och bekvämt
  • Inbyggda handtag ger ett säkert grepp för säker och bekväm transport
  • Avtagbar droppbricka förenklar rengöring och underhåll, förbättrar sanitet och skyddar din arbetsyta
Robust design
  • Stabil bred bas säkerställer ökad stabilitet och säker placering för hydrometrar
  • Hållbar polypropenkonstruktion är lätt att rengöra, hållbar och helt återvinningsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Håller Hydrometrar (lång), Hydrometrar (kort)
Material Polypropen
Positioner 10
Storlek 29.5 x 17.50 x 23.40 cm
Längd (metrisk) 29.5 cm
Inkluderar Droppbricka
Produkttyp Hydrometerställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 23.4 cm
Bredd (metrisk) 17.50 cm