Läs mer
Brannan™ Hydrometer med låg spänningsspecifik vikt
Längd (metrisk):
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Den specifika vikten 60/60 °F-skalan jämför den relativa densiteten för en given vätska med den för vatten, vid 60 °F (15,6 °C).
- Tillverkad av sodaglas, ballast av stålkulor och syntetiskt vaxharts
- Räckvidd på 0,050 S60/60 °F
- M50, 270 mm lång
- Låg spänning 0,90 till 0,95
Specifikationer
Specifikationer
| Ökar | 0,001 S60/60 °F |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Temperaturnoggrannhet | 0,001 S60/60 °F |
| Material | Sodaglas, ballast av stålkulor, syntetiskt vaxharts |
| Temperaturområde (engelska) | 0,050 S60/60 °F |
| Typ av ballast | Stålskott |
| För användning med (applikation) | Jämför relativ densitet av en vätska till vatten |