Läs mer
Brannan™ Hydrometer specifik vikt skottladdad mediumjustering för ytspänning 1.300 till 1.350 x 0.001 SG 270 mm Brannan
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12871468
Längd (metrisk):
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12871468
Brand: Brannan™ 10/930/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitslastad densitetshydrometer för en mängd olika ytspänningsområden.
Specifikationer
Typ Specifik vikt hydrometer
Ökar 0.001 g/mL
Längd (metrisk) 270 mm
Densitet (metrisk) 1,30 till 1,35 g/ml
Material Sodaglas
Typ av ballast Stålskott