Läs mer
Spectrum™ Labs Hydrofil dialysslang
Produktkod. 12787516
Change view
MWCO:
1000 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. MWCO Förpackningsstorlek
12787516 1000 kDa Varje
1 options
Produktkod. 12787516 Leverantör Spectrum™ Labs Leverantörsnummer 131486
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6720.98 SEK
    6443.07 SEK / Paket med 1
    Save 277.91 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Separationsdialysmembran med ultrahög renhet
Ett separationsdialysmembran med ultrahög renhet. De Spectra/Por™ Cellulosaester (CE) dialysmembran erbjuder ett utmärkt val av molekylviktsavskärning (MWCO) för separation av joniska arter såväl som makromolekyler. Den avancerade tillverkningsprocessen ger CE-dialysmembran med extremt hög renhet och har en biologisk inert yta för att ge en optimal provåtervinning. Symmetriska rörformiga CE-membran levereras i form av icke-sterila, våta rörformiga membran.
Kemisk beständighet
Variationer i temperatur, koncentrationer, exponeringstid och andra faktorer kan påverka användningen av produkten. CE-membran är känsliga för organiska lösningsmedel vid koncentrationer som överstiger 5 % i vatten. Starka polära lösningsmedel som aceton, metyletylketon (MEK) eller dioxan kommer att skada membranen irreparabelt. Lägre alkoholer som metanol och isopropanol kan användas med CE-membran vid kort exponering eller låga koncentrationer.
  • Hydrofila och enhetliga molekylära porösa dialysmembran
  • Nio MWCO:er: 100D till 500D, 500D till 1000D, 3, 5kD till 5kD, 8kD till 10kD, 20kD, 50kD, 100kD, 300kD och 1000kD
  • Fyra platta bredder: 10 mm, 16 mm, 24 mm, 33 mm
  • Ingen speciell kemisk förrengöring krävs
  • Icke-sterila Biotech tubulära CE-membran
  • Levereras våt i 0,1 % natriumazid
  • Levereras i 10m längd (våt)
Specifikationer
Produkttyp Dialysslang
MWCO 1000 kDa
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 10 m
Kapacitet (metrisk) 0.79 mL/cm
Kvantitet 1 vardera