Läs mer
Integra Biosciences™ Hydrofobt membranfilter
Produktkod. 10393942
Change view
Porstorlek:
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porstorlek unitSize
10393942 0,45 μm Varje
1 options
Produktkod. 10393942 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 158015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda vakuumkällan under aspiration med detta membranfilter. Integra Biosciences™ Hydrofoba membranfilter är designade för användning med VACUSAFE aspirationssystem.
  • Vacusafe Hydrofobt membranfilter
  • icke-steril, 0,45 μm
  • Diameter 60 mm
  • För användning med VACUSAFE aspirationssystem
VACUSAFE Aspiration System är en kompakt, allt-i-ett laboratorievakuumpump, som ger ett säkert och effektivt sätt att samla upp och innehålla biologiskt flytande avfall.
Specifikationer
Filtertyp Membranfilter
För användning med (utrustning) VACUSAFE aspirationssystem
Porstorlek 0,45 μm
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Kvantitet 1 vardera
Typ Membranfilter