Läs mer
Macherey-Nagel™ Hydrofoba fasseparationspapper, runda, MN 616 WA , Vikt
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk):
110 mm
Beskrivning
- Vikt
- Hydrofob genom impregnering med silikon
- Kan användas för att separera vatten från vattenoblandbara organiska lösningsmedel via filtrering
- Medelsnabb filtrering, slät yta
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 85 g/m 2 |
| Beskrivning | Jämna |
| Formatera | Vikt |
| Filtreringshastighet | Medel snabb |
| Kvalitet | MN 616 WA |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |