Läs mer
Macherey-Nagel™ Hydrofoba fasseparationspapper, runda, MN 617 WA
Produktkod. 10554981 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk):
150 mm
Produktkod. 10554981
Brand: Macherey-Nagel™ 430015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för att separera vatten från organiska lösningsmedel via filtrering.
  • Hydrofob genom impregnering med silikon
  • Kan användas för att separera vatten från vattenoblandbara organiska lösningsmedel via filtrering
  • Snabb filtrering, slät yta
Specifikationer
Basvikt 85 g/m 2
Formatera Skiva
Filtreringshastighet Snabb
För användning med (applikation) Separerar vatten från med vatten oblandbara organiska lösningsmedel
Kvalitet MN 617 WA
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Diameter (metrisk) 150 mm