Läs mer
Hydroquinidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Hydroquinidine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroquinidine Hydrochloride |
| CAS | 1476-98-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydroquinidine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H26 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, hydrochloride (1:1), (9S)-, Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, monohydrochloride, (9S)- (9CI), Hydroquinidine, monohydrochloride (8CI), 10,11-Dihydroquinidine monohydrochloride, DHQ hydrochloride, Dihydroquinidine hydrochloride, Hydroquinidine hydrochloride, Serecor |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O2.ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,19+,20-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34 |
| IUPAC-namn | (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;hydrochloride |
| Visa mer |