Läs mer
Hydroquinidine, MedChemExpress
Produktkod. 16498546
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498546 100 mg
1 options
Produktkod. 16498546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0997
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Hydroquinidine (Dihydroquinidine) is a derivative of Quinidine (an antiarrhythmic agent). Hydroquinidine prolongs the QT interval and has antiarrhythmic efficacy.
Hydroquinidine (Dihydroquinidine) is a derivative of Quinidine (an antiarrhythmic agent). Hydroquinidine prolongs the QT interval and has antiarrhythmic efficacy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinidine
CAS 1435-55-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Dihydroquinidine (+)-Hydroquinidine Hydroconquinine
Löslighetsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (63.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H](C1=CC=NC2=C1C=C(OC)C=C2)[C@]3([H])[N@](C[C@@H]4CC)CC[C@H]4C3
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Formel vikt 326.43
Procent renhet 97.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation