Läs mer
Hydroquinine, 95%
Produktkod. 15763447 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15763447 1 g 1g
15773447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15763447 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461650010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 522-66-7 | C20H26N2O2 | 326.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 522-66-7
Molekylformel C20H26N2O2
Molekylvikt (g/mol) 326.44
MDL-nummer MFCD00151107
InChI-nyckel LJOQGZACKSYWCH-ADMHDHIONA-N
Synonym dihydroquinine, hydroquinine, 1r-2s,4s,5r-5-ethylquinuclidin-2-yl 6-methoxyquinolin-4-yl methanol, unii-31j3q51t6l, hydrochinin, quinine, 10,11-dihydro, --dihydroquinine, --dihydroquinine, analytical standard, 8a,9r-10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol
PubChem CID 121515
IUPAC-namn (R)-[(2S,4S,5R)-5-etyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxikinolin-4-yl)metanol
LEDER CCC1CN2CCC1CC2[C@H](O)C1=CC=NC2=CC=C(OC)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinine
Smältpunkt 168.0°C
Kokpunkt 468.4°C
Flampunkt 225°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 326.43
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroquinine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroquinine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.