Läs mer
Hydroquinine, MedChemExpress
Produktkod. 16467826
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16467826 100 mg
1 options
Produktkod. 16467826 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY42034
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Hydroquinine is a cinchona alkaloid, can be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride.
Hydroquinine is a cinchona alkaloid, can be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinine
Fysisk form Solid
CAS 522-66-7
Färg White to Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26N2O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (398.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]([N@](C1)CC2)[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C43
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Formel vikt 326.43
Procent renhet 97.0%