Läs mer
Hydrokinon, 99 %
Produktkod. 11490243
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490243 250 g 250g
11480243 1000 g 1000g
11400253 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490243 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11411.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110,112 g/mol
Hydrokinon används som reduktionsmedel och kan användas i svartvita fotografiska framkallare för film och papper tillsammans med 4-(metylamino)fenolsulfat (metol). I denna applikation reduceras silverhalogenider till elementärt silver. Den fungerar som en polymerisationsinhibitor som förhindrar polymerisation av akrylsyra, metylmetakrylat, cyanoakrylat och andra monomerer. Det genomgår mild oxidation för att omvandlas till parabensokinon. Det används också som mellanprodukt för att producera antioxidanter för gummi och mat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hydrokinon används som reduktionsmedel och används i svartvita fotografiska framkallare för film och papper tillsammans med 4-(metylamino)fenolsulfat (metol). I denna applikation reduceras silverhalogenider till elementärt silver. Den fungerar som en polymerisationsinhibitor som förhindrar polymerisation av akrylsyra, metylmetakrylat, cyanoakrylat och andra monomerer. Det genomgår mild oxidation för att omvandlas till parabensokinon. Det används också som mellanprodukt för att producera antioxidanter för gummi och mat.
Löslighet Löslig i vatten, metanol
, etanol, dietyleter, aceton, bensen och koltetraklorid.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-31-9
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00002339
InChI-nyckel QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC-namn bensen-1,4-diol
LEDER C1=CC(=CC=C1O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone
Smältpunkt 170 °C till 172 °C
Densitet 1.32
pH 3.75
Kokpunkt 285 °C till 287 °C
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 605970
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,4808
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, etanol, dietyleter, aceton, bensen och koltetraklorid.
Formel vikt 110.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroquinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.