Läs mer
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether, 95%
Produktkod. 11416956
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416956 100 g 100g
11426956 500 g 500g
11436956 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24037.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-38-1 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Hydrokinon-bis(2-hydroxietyl)-eter används för att framställa 1,4-bis-(2-bromo-etoxi)-bensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Hydrokinon-bis(2-hydroxietyl)-eter används för att framställa
1,4-bis-(2-bromo-etoxi)-bensen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-38-1
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.218
MDL-nummer MFCD00002861
InChI-nyckel WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
PubChem CID 66912
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietoxi)fenoxi]etanol
LEDER C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
Smältpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 198.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.