Läs mer
Hydrokinon bis(2-hydroxyethyl)eter, 98+%
Produktkod. 10420111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10420111 1 kg 1kg
10092900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10420111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-38-1 | C10H14O4 | 198,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-38-1
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00002861
InChI-nyckel WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
PubChem CID 66912
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxietoxi)fenoxi]etanol
LEDER C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 104.0°C to 107.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 185.0°C to 200.0°C (0.3 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H4(OCH2CH2OH)2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 06, III, 4406
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: ca 4g/100mL ethanol,ca 4g/100mL acetone
Formel vikt 198.22
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.