Learn More
R&D Systems™ Human VTA1 ELISA Kit (Colorimetric)
Code produit 18610971 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Conditionnement:
1 set
Code produit Quantity Conditionnement
18610971 1 Kit 1 set
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610971 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP260609
 Restricted Item
Beräknad leverans: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Assay Range 0.188 to 12 ng/mL (example only, lot dependent)
Assay Sensitivity 0.25 ng/mL (example only; lot dependent)
Product Line Novus
Product Type ELISA Kit (Colorimetric)
Sample Type Serum, Plasma, Cell Culture
For Use With (Application) ELISA, Sandwich ELISA
Gene ID (Entrez) 51534
Gene Symbol VTA1
Quantity 1 Kit
Research Discipline Virology Bacteria and Parasites
Storage Requirements Storage is content dependent.
Synonym C6orf55DRG1, Dopamine-responsive gene 1 protein, DRG-1, FLJ27228, homolog of mouse SKD1-binding protein 1, LIP5HSPC228, LYST-interacting protein 5, My012, SBP1chromosome 6 open reading frame 55, SKD1-binding protein 1, vacuolar protein sorting-associated protein VTA1 homolog, Vps20-associated 1 homolog (S. cerevisiae)
Target Human
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.