Läs mer
Hydroquinone-d4, TRC
Produktkod. 30138267
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138267 50 mg
30134837 500 mg
17909249 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30138267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71471750MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25294-85-3
Molekylformel C6H2D4O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Synonym Hydroquinone (ring D4), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-diol, Hydroquinone-2,3,5,6-d4 (8CI), (2H4)Benzene-1,4-diol, 1,4-Benzenediol-d4, 1,4-Benzoquinol-d4, 1,4-Dihydroxybenzene-d4, Dihydroquinone-d4, Eldopacque-d4, Eldopaque-d4, Eldopaque Forte-d4, Eldoquin-d4, 4-Hydroxyphenol-d4, p-Hydroxyphenol-d4, p-Phenylenediol-d4, p-Quinol-d4;
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuteriobenzene-1,4-diol
LEDER [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone-d4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 114.0619