Läs mer
Hydrokinon, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327857
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30327857 100 mg
1 options
Produktkod. 30327857 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14223000100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone
CAS 123-31-9
Analyt- eller komponentnamn Hydroquinone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C6 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Calcium Dobesilate Monohydrate Imp. A (EP), Dobesilate Imp. A (EP), Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin, Calcium Dobesilate Monohydrate Impurity A, Etamsylate Impurity A, Calcium Dobesilate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
LEDER Oc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn Bensen-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 110,0368 g/mol