Läs mer
Hydrokinon-O, O'-diättiksyra, 98 %
Produktkod. 11455257
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455257 5 g 5g
11465257 25 g 25g
11475257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22645.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2245-53-6 | C10H10O6 | 226,18 g/mol
Hydrokinon-O,O'-diättiksyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hydrokinon-O,O′ -diättiksyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2245-53-6
Molekylformel C10H10O6
Molekylvikt (g/mol) 226.18
MDL-nummer MFCD00016816
InChI-nyckel DNXOCFKTVLHUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diacetic acid, 1,4-phenylenedioxydiacetic acid, hydroquinone-o,o'-diacetic acid, 1,4-dicarboxymethoxybenzene, hydroquinone-o,o-diacetic acid, acetic acid, p-phenylenedioxy di, acetic acid, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy bis, 2-4-carboxymethoxy phenoxy acetic acid
PubChem CID 75251
IUPAC-namn 2-[4-(karboximetoxi)fenoxi]ättiksyra
LEDER OC(=O)COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Smältpunkt ∼255°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1984454
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 226.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.