Läs mer
Hydroquinone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861801
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861801 1 kg 1kg
15816760 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15861801 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8223331000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-31-9
Specifikationer
Smältpunkt 172°C (decomposition)
Densitet 1.358 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 287°C/1013 hPa
Molekylformel C6H4(OH)2
MDL-nummer MFCD00002339
Kvantitet 1 kg
Synonym Hydroquinone, 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol, Hydroquinone
Molekylvikt (g/mol) 110.11