Läs mer
Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, tech., ACROS Organics™
Produktkod. 10021841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10021841 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10021841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Namnnotering tech.
CAS 21799-87-1
Färg White to Gray
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H5KO5S
Linjär formel (HO)2C6H3SO3K
MDL-nummer MFCD00007475
Kvantitet 5 g
Synonym potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
InChI-nyckel VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
IUPAC-namn potassium;2,5-dihydroxybenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 228.259
PubChem CID 23672329
Formel vikt 228.25
Kvalitet Technical
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.