Läs mer
Hydrokinon, TRC
Produktkod. 17940965
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17940965 5 g
1 options
Produktkod. 17940965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7147155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone
CAS 123-31-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H6 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
LEDER Oc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn Bensen-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Formel vikt 110.0368
Procent renhet >95%