Läs mer
Hydroquinonesulfonic acid potassium salt, 98+%
Produktkod. 11328145
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328145 100 g 100g
11338145 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08406.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21799-87-1 | C6H5KO5S | 228.259 g/mol
Det används i syntesen och egenskaperna hos sulfonerade polyaryleneternitrilsampolymerer för PEM med hög termisk stabilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används vid syntes och egenskaper hos sulfonerade polyaryleneternitrilsampolymerer
för PEM med hög termisk stabilitet.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21799-87-1
Molekylformel C6H5KO5S
Molekylvikt (g/mol) 228.259
MDL-nummer MFCD00007475
InChI-nyckel VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23672329
IUPAC-namn kalium;2,5-dihydroxibensensulfonat
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinonesulfonic acid potassium salt
Smältpunkt ∽251°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 5187027
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 228.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.