Läs mer
Hydroxy(2-naftyl)metanfosfonsyra, TRC
Produktkod. 30396736
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30396736 10 mg
1 options
Produktkod. 30396736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94857510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Molekylformel C11H11O4P
Kvantitet 10 mg
Synonym P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
InChI formel InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
LEDER OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
IUPAC-namn [hydroxy(naftalen-2-yl)metyl]fosfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 238.18
Formel vikt 238.0395