Läs mer
(hydroxi-2-naftylmetyl)fosfonsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456069
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456069 25 mg 25mg
15446069 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63913.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
En selektiv insulinreceptortyrosinkinashämmare
En selektiv insulinreceptortyrosinkinashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132541-52-7
Molekylformel C11H11O4P
Molekylvikt (g/mol) 238.179
MDL-nummer MFCD00674174
InChI-nyckel AMJJLDJPDLKNJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hnmpa, hydroxy-2-naphthalenylmethyl phosphonic acid, hydroxy 2-naphthyl methanephosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methylphosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methyl phosphonic acid, phosphonic acid, p-hydroxy-2-naphthalenylmethyl, oh-name-pa, acmc-1cglf, biomolki_000021, biomolki2_000010
PubChem CID 129317
IUPAC-namn [hydroxi(naftalen-2-yl)metyl]fosfonsyra
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)P(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Hydroxy-2-naphthylmethyl)phosphonic acid
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 238.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.