Läs mer
Hydroxy Acetildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyacetildenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N6O4/c1-4-6-19-22-23(29(3)28-19)25(34)27-24(26-22)18-15-17(7-8-21(18)35-5-2)20(33)16-31-11-9-30(10-12-31)13-14-32/h7-8,15,32H,4-6,9-14,16H2,1-3H3,(H,26,27,34) |
| Formel vikt | 482.2642 |
| Procent renhet | >95% |