Läs mer
Hydroxy Adapalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxy Adapalene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H28O4/c1-32-25-7-6-22(20-2-3-21-10-23(26(29)30)5-4-19(21)9-20)11-24(25)27-12-17-8-18(13-27)15-28(31,14-17)16-27/h2-7,9-11,17-18,31H,8,12-16H2,1H3,(H,29,30) |
| Procent renhet | >95% |